Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroindolo[2,3-b]carbazole

D5286-1G
TCIAD5286-1GEA 208 EUR InStock
TCIAD5286-1G
5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,7-dihydroindolo[2,3-b]carbazole


Formule: C₁₈H₁₂N₂
MW: 256,308 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD10687177
Numéro CAS: 111296-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité