Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10-Dibromonaphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D5288-100MG
TCIAD5288-100MGEA 437 EUR InStock
TCIAD5288-100MG
5,10-Dibromonaphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) ≥96.0% (par HPLC)
5,10-Dibromonaphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole)


Formule: C₁₀H₂Br₂N₄S₂
Numéro CAS: 133546-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.20 to 14.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité