Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(4-(tert-butyl)phenyl)methanone

D5308-1G
TCIAD5308-1GEA 129 EUR InStock
TCIAD5308-1G
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (par GC)
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone


Formule: C₂₁H₂₆O
MW: 294,4306 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD01319937
Numéro CAS: 15796-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c463f95f3895ff05f3a5eaba1cdac49d254cdf8&vid=5c463f95f3895ff05f3a5eaba1cdac49d254cdf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité