1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium (R)-2,3-Bis(oleoyloxy)propyl (2,3-Dihydroxypropyl) Phosphate, Dioleoylphosphatidylglycerol sodium salt, DOPG sodium salt
D5318-250MG
TCIAD5318-250MGEA 143 EUR InStock
TCIAD5318-250MG
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
Formule: C₄₂H₇₈NaO₁₀P
MW: 797,04 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01310528
Numéro CAS: 67254-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379556ffd712486bc5bf8194d03788eefbdf5e9e&vid=379556ffd712486bc5bf8194d03788eefbdf5e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité