Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS

Fournisseur: TCI

D5355-1G
TCIAD5355-1GEA 138 EUR InStock
TCIAD5355-1G
2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt


Formule: C₇H₆O₄·C₄H₁₁N
Numéro MDL: MFCD30725754
Numéro CAS: 666174-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc7c75a3e52bf73521a88a4efa1692cbf2f1b8f&vid=2cc7c75a3e52bf73521a88a4efa1692cbf2f1b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité