Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorobis(dicyclohexylphenylphosphine)nickel(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(dicyclohexylphenylphosphino)nickel(II) Dichloride

D5369-250MG
TCIAD5369-250MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5369-250MG
Dichlorobis(dicyclohexylphenylphosphine)nickel(II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorobis(dicyclohexylphenylphosphine)nickel(II)


Formule: C₃₆H₅₄Cl₂NiP₂
MW: 678,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD25563227
Numéro CAS: 19232-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité