Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Di-n-octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

D5371-1G
TCIAD5371-1GEA 110 EUR InStock
TCIAD5371-1G
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester


Formule: C₃₅H₅₃BO₂
MW: 516,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294553
Numéro CAS: 302554-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5cea0ff8c95b7c69f8a075f17fa51ec372aeb62&vid=c9f214c17f04358bdb4e74e092d8143a6836f9ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité