Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D5372-50MG
TCIAD5372-50MGEA 457 EUR InStock
TCIAD5372-50MG
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose ≥93.0% (par HPLC)
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose


Formule: C₁₂H₂₀N₆O₉
MW: 392,33 g/mol
Point de fusion: 211°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 18933-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b42b3f901a0058a08595ca0453f01706ad51bba3&vid=b42b3f901a0058a08595ca0453f01706ad51bba3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 23.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité