Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromo-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5383-1G
TCIAD5383-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD5383-1G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-5-nitrobenzène


Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092529
Numéro CAS: 6311-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e087acb0e124ff5f9fb29cf82e747deb1670eb&vid=35e087acb0e124ff5f9fb29cf82e747deb1670eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité