Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6,6'-Dibromodi(2-octyldodecyl)isoindigo ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-octyldodecyl)-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione

D5386-200MG
TCIAD5386-200MGEA 201 EUR InStock
TCIAD5386-200MG
6,6'-Dibromodi(2-octyldodecyl)isoindigo ≥99.0% (par HPLC)
6,6'-Dibromodi(2-octyldodecyl)isoindigo


Formule: C₅₆H₈₈Br₂N₂O₂
MW: 981,14 g/mol
Numéro CAS: 1263379-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité