Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5390-1G
TCIAD5390-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD5390-1G
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Difluoromethyl 2-Pyridyl sulphone


Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Numéro MDL: MFCD17010193
Numéro CAS: 1219454-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a294797f14200624f4b9a888736afaca49b4f428&vid=a294797f14200624f4b9a888736afaca49b4f428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité