Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimesitylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: IMes.CO2, 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium-2-carboxylate

D5401-1G
TCIAD5401-1GEA 116 EUR InStock
TCIAD5401-1G
1,3-Dimesitylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3-Dimesitylimidazolium-2-carboxylate


Formule: C₂₂H₂₄N₂O₂
MW: 348,45 g/mol
Point de fusion: 241°C
Numéro MDL: MFCD31618131
Numéro CAS: 675877-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité