Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5432-200MG
TCIAD5432-200MGEA 104 EUR InStock
TCIAD5432-200MG
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥94.0% (par GC)
6,6''-Dibromo-2,2':6',2''-terpyridine


Formule: C₁₅H₉Br₂N₃
MW: 391,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863557
Numéro CAS: 100366-66-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité