Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-4,5-diiodobenzene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5433-1G
TCIAD5433-1GEA 130 EUR InStock
TCIAD5433-1G
1,2-Dibromo-4,5-diiodobenzene ≥97.0% (par GC)
1,2-Dibromo-4,5-diiodobenzene


Formule: C₆H₂Br₂I₂
MW: 487,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD28968957
Numéro CAS: 529502-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité