Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Di(dibenzothiophen-4-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Bis(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)-1,1'-biphenyl, 4,4'-[1,1'-Biphenyl]-3,3'-diyldi(dibenzothiophene)

D5473-1G
TCIAD5473-1GEA 179 EUR InStock
TCIAD5473-1G
3,3'-Di(dibenzothiophen-4-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC)
3,3'-Di(dibenzothiophen-4-yl)-1,1'-biphenyl


Formule: C₃₆H₂₂S₂
MW: 518,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062886
Numéro CAS: 1128045-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 82.00 to 85.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité