Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥95.0% (par GC) (contains 3% Dichloromethane at maximum)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha,omega-Dihexylquaterthiophene, DH-4T, 5,5'-Bis(3-hexyl-2-thienyl)-2,2'-bithiophene

D5492-200MG
TCIAD5492-200MGEA 106 EUR InStock
TCIAD5492-200MG
3,3'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥95.0% (par GC) (contains 3% Dichloromethane at maximum)
3,3'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene


Formule: C₂₈H₃₄S₄
MW: 498,82 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10567045
Numéro CAS: 132814-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Methylene chloride (NMR) max. 3.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité