Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dirithromycin ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2R,3R,6R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,15R,17S)-9-(((2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-ethyl-2,10-dihydroxy-7-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-15-((2-methoxyethoxy)methyl)-2,6,8,10,12,17-hexamethyl-4,16-dioxa-14-azabicyclo[11.3.1]heptadecan-5-one, [9S(R)]-9-Deoxo-11-deoxy-9,11-[imino[2-(2-methoxyethoxy)ethylidene]oxy]erythromycin, LY-237216

D5495-1G
TCIAD5495-1GEA 118 EUR InStock
TCIAD5495-1G
Dirithromycin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Dirithromycin


Formule: C₄₂H₇₈N₂O₁₄
MW: 835,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865041
Numéro CAS: 62013-04-1
Merck Index: 14,03354
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -90.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité