Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Di-tert-butylimidazolium hydrogencarbonate ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of 1,3-Di-tert-butylimidazolium-2-carboxylate)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [ItBu(H)][HCO3]

D5513-1G
TCIAD5513-1GEA 142 EUR InStock
TCIAD5513-1G
1,3-Di-tert-butylimidazolium hydrogencarbonate ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of 1,3-Di-tert-butylimidazolium-2-carboxylate)
1,3-Di-tert-butylimidazolium hydrogencarbonate


Formule: C₁₂H₂₂N₂O₃
MW: 242,32 g/mol
Numéro CAS: 479641-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité