Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dimethylmalononitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylmalononitrile, Dimethyldicyanomethane

D5514-5G
TCIAD5514-5GEA 128 EUR InStock
TCIAD5514-5G
Dimethylmalononitrile ≥98.0% (par GC)
Dimethylmalononitrile


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321253
Numéro CAS: 7321-55-3
ONU: 2926
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité