Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D5525-1G
TCIAD5525-1GEA 149 EUR InStock
TCIAD5525-1G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane ≥98.0% (par GC)
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane


Formule: C₁₂H₁₇BO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08060541
Numéro CAS: 250726-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité