Acide 2,2-difluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D5531-1G
TCIAD5531-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5531-1G
Acide 2,2-difluoropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-difluoropropionique
Formule: C₃H₄F₂O₂
Numéro MDL: MFCD03093764
Numéro CAS: 373-96-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité