Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D5547-200MG
TCIAD5547-200MGEA 197 EUR InStock
TCIAD5547-200MG
5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
5,6-Difluoro-4,7-diiodo-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₆F₂I₂N₂S
MW: 423,95 g/mol
Numéro CAS: 1293389-29-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité