Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthoxy(diéthyl)silane ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyldiethoxysilane, Diethoxydiethylsilane

D5570-5ML
TCIAD5570-5MLEA 165 EUR InStock
TCIAD5570-5ML
Diéthoxy(diéthyl)silane ≥93.0% (par GC)
Diéthoxy(diéthyl)silane


Formule: C₈H₂₀O₂Si
MW: 176,33 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00026755
Numéro CAS: 5021-93-2
EINECS: 225-706-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité