Diglycidyl 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Fournisseur: TCI
Attention
D5576-25G
TCIAD5576-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD5576-25G
Diglycidyl 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Diglycidyl 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209575
Numéro CAS: 21544-03-6
EINECS: 244-435-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Oxirane oxygen 9.0 to 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité