Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl 2,4-Dimethyl-5-[(triisopropylsilyl)methylene]-1,3-cyclopentadiene-1,3-dicarboxylate mélange cis- et trans ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D5585-1G
TCIAD5585-1GEA 153 EUR InStock
TCIAD5585-1G
Diethyl 2,4-Dimethyl-5-[(triisopropylsilyl)methylene]-1,3-cyclopentadiene-1,3-dicarboxylate mélange cis- et trans ≥93.0% (par HPLC)
Diethyl 2,4-Dimethyl-5-[(triisopropylsilyl)methylene]-1,3-cyclopentadiene-1,3-dicarboxylate


Formule: C₂₃H₃₈O₄Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27979856
Numéro CAS: 1417407-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité