Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene-2,6-dicarboxaldehyde ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D5587-200MG
TCIAD5587-200MGEA 261 EUR InStock
TCIAD5587-200MG
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene-2,6-dicarboxaldehyde ≥92.0% (par GC)
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene-2,6-dicarboxaldehyde


Formule: C₁₀H₄O₂S₃
MW: 252,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD11215205
Numéro CAS: 67061-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité