Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)aniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Di-tert-butyl-9-(4-aminophenyl)carbazole

D5592-1G
TCIAD5592-1GEA 167 EUR InStock
TCIAD5592-1G
4-(3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-(3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)aniline


Formule: C₂₆H₃₀N₂
MW: 370,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062891
Numéro CAS: 255829-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 228.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité