Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one

D5614-5G
TCIAD5614-5GEA 77 EUR InStock
TCIAD5614-5G
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one ≥98.0% (par GC)
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one


Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00142611
Numéro CAS: 2802-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité