Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Di(naphthalen-2-yl)-2-phenylanthracene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D5627-1G
TCIAD5627-1GEA 244 EUR InStock
TCIAD5627-1G
9,10-Di(naphthalen-2-yl)-2-phenylanthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Di(naphthalen-2-yl)-2-phenylanthracene


Formule: C₄₀H₂₆
MW: 506,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038223
Numéro CAS: 865435-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité