Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dimethoxyphenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5629-1G
TCIAD5629-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD5629-1G
2,4-Dimethoxyphenol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dimethoxyphenol


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1632 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: 28°C
Numéro MDL: MFCD00060637
Numéro CAS: 13330-65-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité