Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethoxy(methyl)-n-octylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(octyl)silane

D5673-25ML
TCIAD5673-25MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAD5673-25ML
Dimethoxy(methyl)-n-octylsilane ≥98.0% (par GC)
Dimethoxy(methyl)-n-octylsilane


Formule: C₁₁H₂₆O₂Si
MW: 218,41 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00043052
Numéro CAS: 85712-15-8
EINECS: 288-374-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité