Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-D-Glucopyrannoside de décyle ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

D5680-1G
TCIAD5680-1GEA 163 EUR InStock
TCIAD5680-1G
β-D-Glucopyrannoside de décyle ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
β-D-Glucopyrannoside de décyle


Formule: C₁₆H₃₂O₆
Point de fusion: 75°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063297
Numéro CAS: 58846-77-8
EINECS: 261-469-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 1.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité