Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dodecylphenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D5681-5G
TCIAD5681-5GEA 413 EUR InStock
TCIAD5681-5G
4-Dodecylphenol ≥98.0% (par GC)
4-Dodecylphenol


Formule: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00039521
Numéro CAS: 104-43-8
EINECS: 203-202-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité