Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Dodecylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D5682-1G
TCIAD5682-1GEA 690 EUR InStock
TCIAD5682-1G
3-Dodecylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
3-Dodecylbenzaldehyde


Formule: C₁₉H₃₀O
MW: 274,45 g/mol
Numéro CAS: 307498-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 5.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité