Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥99.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

D5727-1G
TCIAD5727-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD5727-1G
7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥99.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone


Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00006862
Numéro CAS: 87-01-4
EINECS: 201-717-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité