Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥99.5% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin

D5730-5G
TCIAD5730-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD5730-5G
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥99.5% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone


Formule: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00006864
Numéro CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité