Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-decyltetradecyl)isoindigo ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-decyltetradecyl)-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione

D5740-200MG
TCIAD5740-200MGEA 200 EUR InStock
TCIAD5740-200MG
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-decyltetradecyl)isoindigo ≥98.0% (sur base azote total)
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-decyltetradecyl)isoindigo


Formule: C₆₄H₁₀₄Br₂N₂O₂
MW: 1093,36 g/mol
Numéro CAS: 1801592-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité