Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D5748-25G
TCIAD5748-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD5748-25G
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane


Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00190653
Numéro CAS: 3390-12-3
EINECS: 222-221-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité