Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyltrisulphane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl trisulphide, 3,4,5-Trithiaheptane

D5749-5G
TCIAD5749-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD5749-5G
Diethyltrisulphane ≥98.0% (par GC)
Diethyltrisulphane


Formule: C₄H₁₀S₃
MW: 154,30 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: -73°C
Numéro MDL: MFCD00039906
Numéro CAS: 3600-24-6
EINECS: 222-754-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité