Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

16,17-Epoxypregnenolone acetate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0015-100MG
TCIAE0015-100MGEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0015-100MG
16,17-Epoxypregnenolone acetate ≥95.0% (par GC)
16,17-Epoxypregnenolone acetate


Formule: C₂₃H₃₂O₄
Numéro MDL: MFCD00135637
Numéro CAS: 34209-81-9
EINECS: 251-883-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=3, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité