1,1-Ethanediol diacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1-Diacetoxyethane, Ethylidene Diacetate
E0030-25G
TCIAE0030-25GEA 129 EUR InStock
TCIAE0030-25G
1,1-Ethanediol diacetate ≥98.0% (par GC)
1,1-Ethanediol diacetate
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Numéro MDL: MFCD00014980
Numéro CAS: 542-10-9
EINECS: 208-800-3
Merck Index: 14,03811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité