Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Ethionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

E0039-100MG
TCIAE0039-100MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAE0039-100MG
L-Ethionine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Ethionine


Formule: C₆H₁₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD00002626
Numéro CAS: 13073-35-3
EINECS: 235-966-4
Merck Index: 14,03738
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité