Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénétole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0043-25ML E0043-500ML
TCIAE0043-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0043-25ML TCIAE0043-500ML
Phénétole ≥98.0% (par GC)
Phénétole


Formule: C₆H₅OC₂H₅
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,956 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009090
Numéro CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&vid=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité