Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0065-25G
TCIAE0065-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAE0065-25G
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle ≥95.0% (par GC)
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle


Formule: C₈H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 143 °C (16 -rr)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041480
Numéro CAS: 16712-69-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e4010c3c19cb174918df926fc7f07b1d722ad5a&vid=9e4010c3c19cb174918df926fc7f07b1d722ad5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité