Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylenediaminetetraacetic acid cadmium disodium salt hydrate

Fournisseur: TCI
Danger

E0087-25G
TCIAE0087-25GEA 99 EUR InStock
TCIAE0087-25G
Ethylenediaminetetraacetic acid cadmium disodium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid cadmium disodium salt hydrate


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Numéro MDL: MFCD00054447
Numéro CAS: 35803-35-1
EINECS: 252-736-9
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 11.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité