Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

E0095-25G
TCIAE0095-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAE0095-25G
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Numéro MDL: MFCD00054451
Numéro CAS: 15375-84-5
EINECS: 239-407-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité