Ethylenediaminetetraacetic acid disodium nickel(II) salt hydrate
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nickel(II) Disodium Ethylenediaminetetraacetate
E0097-25G
TCIAE0097-25GEA 260 EUR InStock
TCIAE0097-25G
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium nickel(II) salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium nickel(II) salt hydrate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 392,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070493
Numéro CAS: 15708-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 17.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité