Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Ethylenedianthranilic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E0101-1G
TCIAE0101-1GEA 220 EUR InStock
TCIAE0101-1G
N,N'-Ethylenedianthranilic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Ethylenedianthranilic acid


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a9d4de5cd824ee717f080df19085df2627df9c&vid=eb7394ba7864fb86f728f6bb86cb33b7b36b97f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité