Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

E0106-25G
TCIAE0106-25GEA 101 EUR InStock
TCIAE0106-25G
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)


Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 241°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 14,03529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c66b72a01e94fe07395a197e41392c1e08e4ff04&vid=c66b72a01e94fe07395a197e41392c1e08e4ff04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité