Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethylhexylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Amino-2-ethylhexane Hydrobromide, Octylamine Hydrobromide

E0127-25G
TCIAE0127-25GEA 172 EUR InStock
TCIAE0127-25G
2-Ethylhexylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Ethylhexylamine hydrobromide


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d9ea4589977535d88b8879d512e95fd629a5618&vid=77525411f323952d20e417ffc80339e8f157952f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité